3-Chloro-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazine 98%
|
|
BLDPBD230755-1GEA
71.7
EUR
BLDPBD230755-1G
BLDPBD230755-250MG
BLDPBD230755-5G
BLDPBD230755-10G
3-Chloro-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazine 98%
3-Chloro-6-(4-methyl-1-imidazolyl)pyridazine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₈H₇ClN₄ MW: 194,6210 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD09800928 CAS-numero: 941294-26-4 |