2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD232409-1GEA
35.4
EUR
BLDPBD232409-1G
BLDPBD232409-5G
BLDPBD232409-0.025
BLDPBD232409-25G
BLDPBD232409-250MG
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
2-Aminofuran, N-BOC protected
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₉H₁₃NO₃ MW: 183,204 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD02682023 CAS-numero: 56267-47-1 |