2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD233541-250MGEA
18.7
EUR
BLDPBD233541-250MG
BLDPBD233541-1G
BLDPBD233541-5G
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one 97%
2,2-Dimethyl-6-nitro-2H,3H,4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3-one
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₉H₉N₃O₄ MW: 223,185 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD10000811 CAS-numero: 1002726-59-1 |