7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
|
|
BLDPBD234355-1GEA
192
EUR
BLDPBD234355-1G
BLDPBD234355-250MG
BLDPBD234355-100MG
BLDPBD234355-5G
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carbaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₇H₅N₃O MW: 147,134 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD13189361 CAS-numero: 1060815-89-5 |