Methyl 5-bromo-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD235419-5GEA
1760
EUR
BLDPBD235419-5G
BLDPBD235419-250MG
BLDPBD235419-100MG
BLDPBD235419-1G
Methyl 5-bromo-1H-indazole-4-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-1H-indazole-4-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₉H₇BrN₂O₂ MW: 255,068 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD13177017 CAS-numero: 1037840-79-1 |