2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one 98%
|
|
BLDPBD237568-5GEA
34.3
EUR
BLDPBD237568-5G
BLDPBD237568-25G
BLDPBD237568-100G
2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one 98%
2-(2-Hydroxyphenyl)-4H-1,3-benzoxazin-4-one
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₄H₉NO₃ MW: 239,23 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD02234511 CAS-numero: 1218-69-5 |