Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto) 99%
BLDPBD246778-25GEA 453 EUR
BLDPBD246778-25G BLDPBD246778-250MG BLDPBD246778-5G BLDPBD246778-1G
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto) 99%
Nikotiiniamidiadeniinidinukleotidi, fosfaatti (NADP-Na2, hapettunut muoto)
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Kaava: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
MW: 787,37 g/mol
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00065390
CAS-numero: 24292-60-2