1-(Pyridin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD246900-250MGEA
22.9
EUR
BLDPBD246900-250MG
BLDPBD246900-1G
BLDPBD246900-5G
1-(Pyridin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-(Pyridin-3-yl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₉H₇N₃O₂ MW: 189,171 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD18260889 CAS-numero: 1014631-89-0 |