3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole 96%
|
|
BLDPBD247349-100MGEA
75.9
EUR
BLDPBD247349-100MG
BLDPBD247349-5G
BLDPBD247349-1G
BLDPBD247349-250MG
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole 96%
3-Bromo-4-nitro-1H-pyrazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₃H₂BrN₃O₂ MW: 191,971 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD19441764 CAS-numero: 784193-37-9 |