2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene 97%
BLDPBD247418-100MGEA 39.5 EUR
BLDPBD247418-100MG BLDPBD247418-1G BLDPBD247418-250MG
2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene 97%
2,6-Dibromo-4,4-bis(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta[2,1-b:3,4-b']dithiophene
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₂₅H₃₆Br₂S₂
MW: 560,49 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD16619302
CAS-numero: 365547-21-3