4,6-Dichloropyrimidin-2-ol 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD248834-100MGEA
108
EUR
BLDPBD248834-100MG
BLDPBD248834-1G
BLDPBD248834-250MG
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol 95%
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₄H₂Cl₂N₂O MW: 164,977 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD09033880 CAS-numero: 6297-80-9 |