2-Amino-3-methoxypyridine 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD25082-5GEA
40.6
EUR
BLDPBD25082-5G
BLDPBD25082-10G
BLDPBD25082-100G
BLDPBD25082-1G
BLDPBD25082-25G
2-Amino-3-methoxypyridine 98%
2-Amino-3-methoxypyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₆H₈N₂O MW: 124,1400 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD07374874 CAS-numero: 10201-71-5 |