1,4-Diamino-2,3-dichloro-9,10-anthraquinone 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD252026-5GEA
13.6
EUR
BLDPBD252026-5G
BLDPBD252026-25G
BLDPBD252026-100G
1,4-Diamino-2,3-dichloro-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Diamino-2,3-dichloro-9,10-anthraquinone
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₄H₈Cl₂N₂O₂ MW: 307,1315 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00035693 CAS-numero: 81-42-5 |