4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline 97%
|
|
BLDPBD254685-100MGEA
7.3
EUR
BLDPBD254685-100MG
BLDPBD254685-5G
BLDPBD254685-25G
BLDPBD254685-250MG
BLDPBD254685-1G
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline 97%
4,7-Dichloro-1,10-phenanthroline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₂H₆Cl₂N₂ MW: 249,09 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00233882 CAS-numero: 5394-23-0 |