5-Bromo-m-cresol 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD25521-250MGEA
10.4
EUR
BLDPBD25521-250MG
BLDPBD25521-5G
BLDPBD25521-25G
BLDPBD25521-10G
BLDPBD25521-1G
5-Bromo-m-cresol 98%
5-Bromo-m-cresol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₇H₇BrO MW: 187,0300 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD09038281 CAS-numero: 74204-00-5 |