(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD262863-1GEA 96.7 EUR
BLDPBD262863-1G BLDPBD262863-250MG
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 95%
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₉H₉N₃O
MW: 175,1900 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00100214
CAS-numero: 103755-58-4