2-Cyclopropylbenzeneboronic acid 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD263124-1GEA
229
EUR
BLDPBD263124-1G
BLDPBD263124-250MG
BLDPBD263124-100MG
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid 95%
2-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₉H₁₁BO₂ MW: 161,993 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD12760762 CAS-numero: 1373393-41-9 |