6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD26387-5GEA
433
EUR
BLDPBD26387-5G
BLDPBD26387-1G
BLDPBD26387-100MG
BLDPBD26387-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole 97%
6-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₈H₅F₃N₂ MW: 186,1300 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD08690097 CAS-numero: 954239-22-6 |