Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde 98%
|
|
BLDPBD267664-100MGEA
21.9
EUR
BLDPBD267664-100MG
Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde 98%
Dibenzothiophene-2-carboxaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₁₃H₈OS MW: 212,27 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD02251670 CAS-numero: 22099-23-6 |