2-(4-aminophenoxy)-2-methylpropanoic acid 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD27261-5GEA
318
EUR
BLDPBD27261-5G
BLDPBD27261-100MG
BLDPBD27261-250MG
BLDPBD27261-1G
2-(4-aminophenoxy)-2-methylpropanoic acid 95%
2-(4-aminophenoxy)-2-methylpropanoic acid
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₁₀H₁₃NO₃ MW: 195,215 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00084883 CAS-numero: 117011-70-8 |