2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD28472-5GEA 34.3 EUR
BLDPBD28472-5G BLDPBD28472-1G BLDPBD28472-10G BLDPBD28472-100G BLDPBD28472-250MG BLDPBD28472-25G
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid 97%
2-Methyl-4-thiazolecarboxylic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava: C₅H₅NO₂S
MW: 143,1637 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03407332
CAS-numero: 35272-15-2