Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide 95+%
|
|
BLDPBD289650-1GEA
183
EUR
BLDPBD289650-1G
BLDPBD289650-100MG
BLDPBD289650-5G
BLDPBD289650-250MG
Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide 95+%
Lithium 4-methyl-1-(pyridin-2-yl)-2,6,7-trioxa-1-borabicyclo[2.2.2]octan-1-uide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₀H₁₃BNO₃·Li MW: 212,967 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD16038156 CAS-numero: 1014717-10-2 |