5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD290069-100MGEA
42.6
EUR
BLDPBD290069-100MG
BLDPBD290069-5G
BLDPBD290069-250MG
BLDPBD290069-1G
5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole 95%
5-Bromo-1-methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₄H₄BrN₃O₂ MW: 205,997 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00195044 CAS-numero: 89607-13-6 |