tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD290087-50MGEA
158
EUR
BLDPBD290087-50MG
BLDPBD290087-250MG
BLDPBD290087-1G
BLDPBD290087-100MG
tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (6-(hydroxymethyl)pyrimidin-4-yl)carbamate
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₁₀H₁₅N₃O₃ MW: 225,244 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD09952358 CAS-numero: 954097-20-2 |