1,6-Dichloroisoquinoline 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD29274-1GEA 84.2 EUR
BLDPBD29274-1G BLDPBD29274-5G BLDPBD29274-250MG BLDPBD29274-100MG
1,6-Dichloroisoquinoline 97%
1,6-Dichloroisoquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06738660
CAS-numero: 630421-73-7