Diisopropyl phthalate 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD305884-25GEA
64.5
EUR
BLDPBD305884-25G
BLDPBD305884-100G
BLDPBD305884-5G
Diisopropyl phthalate 98%
Diisopropyl phthalate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₁₄H₁₈O₄ MW: 250,2903 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00053717 CAS-numero: 605-45-8 |