2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD316401-100MGEA
40.6
EUR
BLDPBD316401-100MG
BLDPBD316401-1G
BLDPBD316401-250MG
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester 98%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₃H₁₆BFO₃ MW: 250,07 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD11867877 CAS-numero: 1112208-82-8 |