5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 97%
BLDPBD31820-25GEA 188 EUR
BLDPBD31820-25G BLDPBD31820-5G BLDPBD31820-10G BLDPBD31820-250MG BLDPBD31820-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 97%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₇H₄ClNO
MW: 153,5700 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00219003
CAS-numero: 13589-72-5