1,4-Dichloroisoquinoline 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD32058-10GEA
295
EUR
BLDPBD32058-10G
BLDPBD32058-250MG
BLDPBD32058-5G
BLDPBD32058-1G
1,4-Dichloroisoquinoline 97%
1,4-Dichloroisoquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,0500 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD05664199 CAS-numero: 15298-58-5 |