3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD32106-1GEA 61.3 EUR
BLDPBD32106-1G BLDPBD32106-5G BLDPBD32106-10G
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 98%
3-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₉H₈N₂O
MW: 160,1700 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00052191
CAS-numero: 157837-31-5