2-Bromo-3-fluorophenol 98%
BLDPBD3219-100GEA 413 EUR
BLDPBD3219-100G BLDPBD3219-25G BLDPBD3219-5G BLDPBD3219-10G BLDPBD3219-1G
2-Bromo-3-fluorophenol 98%
2-Bromo-3-fluorophenol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₆H₄BrFO
MW: 190,9978 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04037220
CAS-numero: 443-81-2