4-Fluoro-3-nitrophenol 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD3280-25GEA
256
EUR
BLDPBD3280-0.025G
BLDPBD3280-25G
BLDPBD3280-1G
BLDPBD3280-5G
BLDPBD3280-10G
BLDPBD3280-250MG
4-Fluoro-3-nitrophenol 98%
4-Fluoro-3-nitrophenol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₆H₄FNO₃ MW: 157,0993 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD04038714 CAS-numero: 2105-96-6 |