4-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD33605-25GEA
264
EUR
BLDPBD33605-25G
BLDPBD33605-1G
BLDPBD33605-5G
4-Fluoro-N-methylbenzylamine 98%
4-Fluoro-N-methylbenzylamine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₈H₁₀FN MW: 139,17 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD03839848 CAS-numero: 405-66-3 |