6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD41253-1GEA 6.3 EUR
BLDPBD41253-1G BLDPBD41253-10G BLDPBD41253-25G BLDPBD41253-5G BLDPBD41253-100G
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone 97%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00039720
CAS-numero: 13327-27-0