3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD41659-25GEA
87.3
EUR
BLDPBD41659-25G
BLDPBD41659-100G
BLDPBD41659-5G
BLDPBD41659-1G
3-Bromobenzylamine hydrochloride 98%
3-Bromobenzylamine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₇H₉BrClN MW: 222,52 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00012856 CAS-numero: 39959-54-1 |