4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde 97%
BLDPBD496055-5GEA 568 EUR
BLDPBD496055-5G BLDPBD496055-1G BLDPBD496055-250MG BLDPBD496055-10G
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava: C₉H₁₀O₃S
MW: 198,239 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09264545
CAS-numero: 50899-03-1