5-Carboxyphthalide 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD54065-5GEA 295 EUR
BLDPBD54065-5G BLDPBD54065-25G BLDPBD54065-1G BLDPBD54065-250MG
5-Carboxyphthalide 98%
5-Carboxyphthalide
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava: C₉H₆O₄
MW: 178,1400 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04117971
CAS-numero: 4792-29-4