1,4-Dimethoxy-2-butyne 98%
|
|
BLDPBD54699-100MGEA
18.7
EUR
BLDPBD54699-100MG
BLDPBD54699-1G
BLDPBD54699-250MG
BLDPBD54699-5G
1,4-Dimethoxy-2-butyne 98%
1,4-Dimethoxy-2-butyne
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₆H₁₀O₂ MW: 114,14 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00048069 CAS-numero: 16356-02-8 |