Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
BLDPBD54983-1000GEA 41.6 EUR
BLDPBD54983-1000G BLDPBD54983-25G BLDPBD54983-500G BLDPBD54983-0.025G BLDPBD54983-100G
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate 98%
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
MW: 332,27 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00064178
CAS-numero: 1655-29-4