2-(Hydroxymethyl)benzo[b]furan 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD56544-100MGEA
25
EUR
BLDPBD56544-100MG
BLDPBD56544-250MG
BLDPBD56544-1G
BLDPBD56544-5G
2-(Hydroxymethyl)benzo[b]furan 95%
2-(Hydroxymethyl)benzo[b]furan
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Kaava:
C₉H₈O₂ MW: 148,159 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD00673995 CAS-numero: 55038-01-2 |