1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD59613-25GEA
429
EUR
BLDPBD59613-25G
BLDPBD59613-250MG
BLDPBD59613-0.025G
BLDPBD59613-5G
BLDPBD59613-1G
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₈H₉BN₂O₂ MW: 175,9800 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD09870052 CAS-numero: 590418-08-9 |