1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD60491-1GEA
104
EUR
BLDPBD60491-1G
BLDPBD60491-250MG
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride 97%
1-(tert-Butylamino)-3-chloropropan-2-ol hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₇H₁₆ClNO·ClH MW: 202,122 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00191401 CAS-numero: 41052-94-2 |