2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole 98+%
|
|
BLDPBD60592-250MGEA
64.5
EUR
BLDPBD60592-250MG
BLDPBD60592-1G
BLDPBD60592-100MG
BLDPBD60592-5G
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole 98+%
2,5-Bis(chloromethyl)-4-(2-ethylhexyloxy)anisole
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₁₇H₂₆Cl₂O₂ MW: 333,29 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD03093939 CAS-numero: 146370-52-7 |