4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD6081-5GEA 161 EUR
BLDPBD6081-5G BLDPBD6081-1G BLDPBD6081-250MG
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041476
CAS-numero: 158296-69-6