2-Amino-5-bromobenzoylpyridine 98%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD61051-100GEA 393 EUR
BLDPBD61051-100G BLDPBD61051-5G BLDPBD61051-1G BLDPBD61051-10G BLDPBD61051-25G
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine 98%
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Kaava: C₁₂H₉BrN₂O
MW: 277,1167 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07780283
CAS-numero: 1563-56-0