3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD6249-5GEA
65.5
EUR
BLDPBD6249-5G
BLDPBD6249-25G
BLDPBD6249-250MG
BLDPBD6249-1G
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
3-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Kaava:
C₈H₈BClO₄ MW: 214,4100 g/mol Storage Temperature: Jääkaappi |
MDL numero:
MFCD06659874 CAS-numero: 603122-82-3 |