cis-6-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride 97%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD633655-250MGEA
241
EUR
BLDPBD633655-250MG
BLDPBD633655-100MG
BLDPBD633655-1G
cis-6-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride 97%
cis-6-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava:
C₇H₁₁NO₂·ClH MW: 177,629 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD05863558 CAS-numero: 57266-56-5 |