2,3,6-Trimethylquinoxaline 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD65268-1GEA 13.6 EUR
BLDPBD65268-1G BLDPBD65268-5G BLDPBD65268-25G BLDPBD65268-100G
2,3,6-Trimethylquinoxaline 95%
2,3,6-Trimethylquinoxaline
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,23 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00047593
CAS-numero: 17635-21-1