2-((4-Methoxyphenyl)amino)-2-thioxoacetamide 95%
Toimittaja: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD6629-1GEA
89.4
EUR
BLDPBD6629-1G
BLDPBD6629-250MG
BLDPBD6629-5G
2-((4-Methoxyphenyl)amino)-2-thioxoacetamide 95%
2-((4-Methoxyphenyl)amino)-2-thioxoacetamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Kaava:
C₉H₁₀N₂O₂S MW: 210,253 g/mol Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00158777 CAS-numero: 71369-81-8 |