2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
BLDPBD68230-25GEA 233 EUR
BLDPBD68230-25G BLDPBD68230-100G BLDPBD68230-1G BLDPBD68230-5G
2,6-Dichloropyridine-N-oxide 98%
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Kaava: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00130246
CAS-numero: 2587-00-0